Kluczowe dokumenty
Y0000737
Flavoxate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid
Wybierz wielkość
15 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.27
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
flavoxate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Klucz InChI
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Flavoxate impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Cazzulani et al.
Arzneimittel-Forschung, 38(3), 379-382 (1988-03-01)
The pharmacological properties of 3-methylflavone-8-carboxylic acid (MFCA), the main metabolite of flavoxate, have been studied in vitro and in vivo. MFCA did not display antispasmodic activity on isolated organs contractions induced by histamine, acetylcholine or CaCl2, nor did it exhibit
M Caine et al.
Urology, 37(4), 390-394 (1991-04-01)
The antispasmodic effects of the flavone compounds flavoxate hydrochloride, 3-methylflavone carboxylic acid (MFCA), and REC 15/2053 (and in the case of the detrusor, oxybutynin), on the human detrusor, prostatic adenoma, prostatic capsule, and bladder neck, were studied by the in
C X Zhang et al.
Journal of chromatography, 612(2), 287-294 (1993-02-26)
The effects of tetraalkylammonium salts and sodium dodecyl sulphate on the migration behaviour of human urinary components and other negatively charged or neutral solutes were investigated. The sulphate acted mainly on hydrophobic and positively charged substances, whereas the ammonium salts
Ramisetti N Rao et al.
Journal of separation science, 34(22), 3265-3271 (2011-10-15)
A novel water-compatible molecularly imprinted SPE combined with zwitterionic hydrophilic interaction liquid chromatography method for selective extraction and determination of 3-methylflavone-8-carboxylic acid (MFA), the main active metabolite of flavoxate in human urine, was developed and validated. The effects of progenic
Alaa el-Gindy et al.
Drug development and industrial pharmacy, 34(12), 1311-1322 (2008-10-14)
Liquid chromatographic method was presented for the determination of flavoxate hydrochloride (FX) and its hydrolysis product. The method was based on high-performance liquid chromatographic (HPLC) separation of FX from its hydrolysis product on CN column using a mobile phase consisting