Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
222-425-2
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
235-240 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI key
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 3-metyloflawono-8-karboksylowy
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?