Merck
1270719
USP
Związek pokrewny flawoksanu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.27
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
flavoxate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI key
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Związek pokrewny flawoksatu Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak
  • Chlorowodorek flawoksatu
  • Chlorowodorek flawoksatu, tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny flawoksanu A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)