Merck
Y0000672
Iohexol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodo-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Wybierz wielkość
10 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26I3N3O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
821.14
Beilstein:
2406632
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
iohexol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
IC1=C(C(NCC(O)CO)=O)C(I)=C(C(NCC(CO)O)=O)C(I)=C1N(CC(CO)O)C(C)=O
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
Klucz InChI
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Iohexol do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jay Smith et al.
Journal of ultrasound in medicine : official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine, 34(1), 83-93 (2014-12-30)
To determine the feasibility and accuracy of sonographically guided posterior subtalar joint (PSTJ) injections performed through the sinus tarsi. A single experienced operator completed 10 sonographically guided PSTJ injections via the sinus tarsi on 10 unembalmed cadaveric ankle-foot specimens. Injections
Claire Francoz et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(4), 1514-1521 (2013-09-17)
Simultaneous liver and kidney transplantation (SLKT) remains the procedure of choice for patients with both endstage liver disease and kidney failure. Stringent guidelines are needed to avoid unnecessary kidney transplantation. A recent consensus meeting proposed criteria based on the Modified
Aneliya Parvanova et al.
The lancet. Diabetes & endocrinology, 1(1), 19-27 (2014-03-14)
Effective reduction of albuminuria and blood pressure in patients with type 2 diabetes who have nephropathy is seldom achieved with available treatments. We tested the effects of treatment of such patients with daglutril, a combined endothelin-converting enzyme and neutral endopeptidase
Alison G Abraham et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 29(7), 1231-1238 (2014-02-08)
In adults with chronic kidney disease (CKD), protein-energy wasting (PEW) is a risk factor for hospitalization and death. However, PEW in children with CKD is not well characterized or defined. Using data from the Chronic Kidney Disease in Children study
Marlijne E Ikink et al.
European radiology, 24(10), 2649-2657 (2014-08-15)
To compare the effectiveness of magnetic resonance-guided high-intensity focused ultrasound (MR-HIFU) with that of uterine artery embolisation (UAE) for treatment of uterine fibroids. Between January 2010 and January 2013, 51 women with symptomatic uterine fibroids underwent MR-HIFU. Follow-up and MR imaging