PHR1931
Iohexol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodo-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. I0320800
traceable to USP 1344600
rodzina API
iohexol
Postać
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
IC1=C(C(NCC(O)CO)=O)C(I)=C(C(NCC(CO)O)=O)C(I)=C1N(CC(CO)O)C(C)=O
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
Klucz InChI
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.