Merck
Y0000639
Cladribine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, CdA, Cladribine
Wybierz wielkość
100 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cladribine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Klucz InChI
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Cladribine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas P Leist et al.
Clinical neuropharmacology, 34(1), 28-35 (2011-01-19)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory neurodegenerative disease of the central nervous system. The inflammation is driven significantly by autoreactive lymphocytes, which recruit cells of the innate immune system such as macrophages that contribute to subsequent tissue damage, ultimately resulting
Hans-Peter Hartung et al.
Journal of neurology, 257(2), 163-170 (2009-11-19)
Multiple sclerosis (MS) is a chronic immune-mediated disorder of the CNS in which autoreactive CD4+ and CD8+ T lymphocytes, B lymphocytes, antibodies, macrophages and cytokines synergize to attack myelin sheaths and injure underlying axons. Current disease-modifying drugs (DMDs) for MS
Melissa L Torrey et al.
Leukemia & lymphoma, 52 Suppl 2, 29-33 (2011-04-21)
Hairy cell leukemia (HCL) is an indolent, mature B-cell lymphoproliferative malignancy that clinically manifests as pancytopenia and fibrosis of the bone marrow, ultimately leading to recurrent infections and splenomegaly. This article reviews the extensive experience at Scripps Clinic with cladribine
Martin S Tallman
Leukemia & lymphoma, 52 Suppl 2, 65-68 (2011-04-06)
Hairy cell leukemia (HCL) is a highly treatable, but generally incurable B-cell lymphoproliferative disorder with a long natural history. The purine analogs cladribine and pentostatin are the treatments of choice and both induce complete remission (CR) by peripheral blood counts
Victoria J Muir et al.
CNS drugs, 25(3), 239-249 (2011-02-18)
Cladribine, an immunosuppressant that selectively reduces peripheral lymphocyte levels, has potential as an oral therapy for relapsing-remitting multiple sclerosis. An oral (tablet) formulation is being investigated in clinical trials. In the large, well designed, phase III CLARITY trial, short-course treatment