Merck
Y0000596
Diazepam for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Diazepam, 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one, Ro 5-2807
Wybierz wielkość
0.5 MG
680,00 zł
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.5 MG
680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
diazepam
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Klucz InChI
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Diazepam dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Anxiolytic; ligand for the GABAA receptor benzodiazepine modulatory site.
Diazepam is a benzodiazepine anxiolytic agent. It serves as a prototype ligand for the GABAA receptor benzodiazepine modulatory site.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryota Inokuchi et al.
Medicine, 94(7), e555-e555 (2015-02-24)
Administering diazepam intravenously or rectally in an adult with status epilepticus can be difficult and time consuming. The aim of this study was to examine whether intranasal diazepam is an effective alternative to intravenous diazepam when treating status epilepticus. We
Jean-Baptiste Faure et al.
Epilepsia, 55(5), 644-653 (2014-03-14)
Temporal lobe epilepsy is a relatively frequent, invalidating, and often refractory neurologic disorder. It is associated with cognitive impairments that affect memory and executive functions. In the rat lithium-pilocarpine temporal lobe epilepsy model, memory impairment and anxiety disorder are classically
Caio Maximino et al.
PloS one, 9(7), e103943-e103943 (2014-08-01)
A major hindrance for the development of psychiatric drugs is the prediction of how treatments can alter complex behaviors in assays which have good throughput and physiological complexity. Here we report the development of a medium-throughput screen for drugs which
Manickam Kesavan et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(1), 107-116 (2014-07-25)
We evaluated whether atorvastatin, an extensively prescribed statin for reducing the risks of cardiovascular diseases, can reduce the risk of arsenic-induced vascular dysfunction and inflammation in rats and whether the modulation could be linked to improvement in vascular NO signaling.
Christopher A Reid et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 6), 1701-1715 (2014-04-22)
Epileptic encephalopathies, including Dravet syndrome, are severe treatment-resistant epilepsies with developmental regression. We examined a mouse model based on a human β1 sodium channel subunit (Scn1b) mutation. Homozygous mutant mice shared phenotypic features and pharmaco-sensitivity with Dravet syndrome. Patch-clamp analysis