Merck
Y0000521
Nevirapine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Nevirapine, 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
Wybierz wielkość
58 μG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
58 μG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nevirapine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Klucz InChI
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Nevirapine for peak identification EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) of HIV-1
Nevirapine is an allosteric, non-nucleoside inhibitor of HIV reverse transcriptase (NNRTI). The Ki for inhibition of wild-type RT by Nevirapine is 200 nM.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrice Muret et al.
Therapie, 66(3), 187-195 (2011-08-09)
Nevirapine, a HIV non nucleosidic reverse transcriptase inhibitor, displays an inter-individual variability in its pharmacokinetics parameters, related to its hepatic metabolism. Based on literature, is the nevirapine therapeutic drug monitoring relevant? In naïve and pre-treated HIV infected patients, the probability
Ebrahim Bera et al.
South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde, 102(11 Pt 1), 855-859 (2012-11-03)
The package insert for nevirapine (NVP) cautions use in HIV-infected women (including pregnant women) with CD4 counts ≥250 cells/µl. However, recent studies showed that the CD4 count of pregnant women receiving antiretroviral therapy (ART) was not predictive of NVP toxicity.
Ushma Mehta et al.
The Lancet. Infectious diseases, 7(11), 733-738 (2007-10-27)
The non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) efavirenz and nevirapine are chemically distinct, but both may cause cutaneous hypersensitivity and hepatotoxicity. We reviewed the literature to assess the evidence for cross-reactivity between nevirapine and efavirenz. All papers, abstracts, or presentations, regardless
Nathan Ford et al.
AIDS (London, England), 27(7), 1135-1143 (2013-01-10)
The risk of adverse drug events associated with nevirapine (NVP) is suggested to be greater in pregnant women. We conducted a systematic review and meta-analysis of severe adverse events in HIV-positive women who initiated NVP while pregnant. We searched six
Laura O Coster et al.
AIDS reviews, 14(2), 132-144 (2012-05-26)
Nevirapine was the first nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor that was approved for treatment of HIV infection and quickly became an important component of HAART. As experience with this drug grew, potential toxicities and significant clinical benefits became apparent. With the