Merck
Y0000444
Flunixin impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
Wybierz wielkość
10 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
flunixin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
38-42 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Klucz InChI
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Flunixin impurity B EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
205.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)