Merck
Y0000425
Lamivudine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
Wybierz wielkość
150 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lamivudine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Lamiwudyna EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Lamivudine is a potent nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI).
Lamivudine is a potent nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI). It is an analogue of cytidine, and can inhibit both types (1 and 2) of HIV reverse transcriptase as well as the reverse transcriptase of hepatitis B. It needs to be phosphorylated to its triphosphate form before it is active. 3TC-triphosphate also inhibits cellular DNA polymerase.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhongjie Shi et al.
Obstetrics and gynecology, 116(1), 147-159 (2010-06-23)
To evaluate efficacy of lamivudine in reducing in utero transmission of hepatitis B virus (HBV). A database was constructed from Medline, EMBASE, Cochrane Library, National Science Digital Library, China Biological Medicine Database, and through contact with experts in the field
Youwen Tan et al.
PloS one, 7(3), e32789-e32789 (2012-04-06)
Several recent reports have demonstrated that tyrosine (Y)-methionine (M)-aspartic acid (D)-aspartic acid (D) (YMDD) motif mutations can naturally occur in chronic HBV patients without antiviral treatment such as lamivudine therapy. This paper aims to assess the overall spontaneous incidence and
Kuo-Chih Tseng et al.
Antiviral therapy, 19(8), 755-764 (2014-03-04)
It is still inconclusive whether chronic hepatitis B (CHB) patients with persistently normal alanine aminotransferase (PNALT) should receive nucleoside/nucleotide analogues. This study is to evaluate the efficacy of entecavir in improving liver histology in CHB patients with PNALT. In this
N B Bhatt et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(6), 3182-3190 (2014-03-26)
This is a substudy of the Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS) Comparison of Nevirapine and Efavirenz for the Treatment of HIV-TB Co-infected Patients (ANRS 12146-CARINEMO) trial, which assessed the pharmacokinetics of rifampin or
Gi-Ae Kim et al.
Gut, 63(8), 1325-1332 (2013-10-29)
Little is known about the long-term clinical outcome and durability of HBsAg seroclearance following nucleos(t)ide analogue (NUC) therapy in patients with chronic hepatitis B (CHB). During a median follow-up period of 6 years (33 567 patient-years) of 5409 CHB patients who were