Merck
BP857
Lamivudine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Lamivudine, 2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
Wybierz wielkość
25 MG
868,00 zł
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
868,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lamivudine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec zanieczyszczenia lamiwudyny, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Abacavir, Zidovudine and Lamivudine TabletsZidovudine
  • and Lamivudine TabletsAbacavir
  • and Lamivudine TabletsLamivudine
  • Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Lamivudine is a potent nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI).
    Lamivudine is a potent nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI). It is an analogue of cytidine, and can inhibit both types (1 and 2) of HIV reverse transcriptase as well as the reverse transcriptase of hepatitis B. It needs to be phosphorylated to its triphosphate form before it is active. 3TC-triphosphate also inhibits cellular DNA polymerase.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazard
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Repr. 2
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)