Merck
Y0000361
Ciclosporin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Cyclosporin A, Antibiotic S 7481F1, Cyclosporine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H111N11O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1202.61
Beilstein:
3647785
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ciclosporin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Klucz InChI
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
informacje o genach
human ... PPIA(5478)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ciclosporin for system suitability EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
A fungal metabolite possessing potent immunosuppressive properties. It inhibits the T-cell receptor signal transduction pathway via the formation of cyclosporin A−cyclophilin complex that inhibits calcineurin (protein phosphatase 2B). Inhibits nitric oxide synthesis induced by interleukin 1α, lipopolysaccharides and TNFα. Can block cytochrome c release from mitochondria.
Potent immunosuppressant; inhibits nitric oxide synthesis induced by interleukin 1α, lipopolysaccharides and TNFα; blocks cytochrome c release from mitochondria.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcel B M Teunissen et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(12), 2898-2907 (2014-06-20)
IL-17A is pivotal in the etiology of psoriasis, and CD8(+) T cells with the ability to produce this cytokine (Tc17 cells) are over-represented in psoriatic lesions. Here we demonstrate that the frequency of Tc17 cells in peripheral blood of psoriasis
Anne I Dipchand et al.
Pediatric transplantation, 18(7), 764-770 (2014-08-15)
Cardiac remodeling is associated with plasma biomarkers of fibrinogenesis, inflammation, and oxidative stress, and upregulation of mitogenic, pro-fibrotic, and apoptotic signaling pathways. Our primary objective was to evaluate biomarker and subcellular myocardial changes in pediatric heart transplant recipients. Fifty-two-week prospective
Yasuo Morishima et al.
Blood, 125(7), 1189-1197 (2014-12-19)
We hypothesized that the compatibility of each HLA loci between donor and patient induced divergent transplant-related immunologic responses, which attributed to the individualized manifestation of clinical outcomes. Here, we analyzed 7898 Japanese pairs transplanted with T-cell-replete marrow from an unrelated
K J Tinckam et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 15(2), 417-426 (2015-01-24)
Donor-specific HLA antibodies (DSA) have an adverse effect on short-term and long-term lung transplant outcomes. We implemented a perioperative strategy to treat DSA-positive recipients, leading to equivalent rejection and graft survival outcomes. Pretransplant DSA were identified to HLA-A, B, C
Angela C Webster et al.
BMJ (Clinical research ed.), 331(7520), 810-810 (2005-09-15)
To compare the positive and negative effects of tacrolimus and ciclosporin as initial treatment for renal transplant recipients. Systematic review. Reports of comparative randomised trials of tacrolimus and ciclosporin identified by searches of Medline, Embase, the Cochrane Register of Controlled