Kluczowe dokumenty
Y0000317
Mesna impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,2′-Dithiobisethanesulfonic acid, 2,2′-(Disulphanediyl)bis(ethanesulphonic acid)
Wybierz wielkość
20 MG
660,00 zł
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.38
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mesna
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCSSCC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
KQYGMURBTJPBPQ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Mesna impurity D EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Boven et al.
British journal of cancer, 92(9), 1636-1643 (2005-04-21)
BNP7787 (disodium 2,2'-dithio-bis-ethane sulphonate; Tavocept) is a novel agent developed to protect against cisplatin (cis-diammine-dichloroplatinum(II))-associated chronic toxicities. In this study, we determined the recommended dose of BNP7787 when preceding a fixed dose of cisplatin, the pharmacokinetics (PKs) and the possible
Miranda Verschraagen et al.
Biochemical pharmacology, 68(3), 493-502 (2004-07-10)
Disodium 2,2'-dithio-bis-ethane sulfonate (BNP7787) is under investigation as a potential new chemoprotector against cisplatin-induced nephrotoxicity. The selective protection of BNP7787 appears to arise from the preferential uptake of the drug in the kidneys, where BNP7787 would undergo intracellular conversion into
R Todd Reilly
IDrugs : the investigational drugs journal, 7(1), 64-69 (2004-01-20)
BioNumerik Pharmacology Inc, Baxter Oncology GmbH (formerly ASTA Medica AG) and Grelan Pharmaceutical Co Ltd are developing BNP-7787 for the potential reduction of toxicity associated with cisplatin and carboplatin treatment in cancer patients.
Miranda Verschraagen et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 51(6), 499-504 (2003-04-26)
BNP7787 is a new chemoprotective agent presently under clinical investigation to protect against cisplatin-induced toxicities, especially nephrotoxicity and neurotoxicity. In the kidneys BNP7787 is postulated to undergo selective conversion into mesna, which can locally detoxify cisplatin. The reactivity of cisplatin
Frederick H Hausheer et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 65(5), 941-951 (2009-08-29)
The mechanisms for cisplatin-induced renal cell injury have been the focus of intense investigation for many years with a view to provide a more effective and convenient form of nephroprotection. BNP7787 (disodium 2,2'-dithio-bis ethane sulfonate; dimesna, Tavocept), is a water-soluble