Kluczowe dokumenty
Y0000245
Ketobemidone impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[4-(3-Hydroxyphenyl)piperidin-4-yl]propan-1-one
Wybierz wielkość
5 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.31
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ketobemidone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1CCC(CC1)(c2cc(ccc2)O)C(=O)CC
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-13(17)14(6-8-15-9-7-14)11-4-3-5-12(16)10-11/h3-5,10,15-16H,2,6-9H2,1H3
Klucz InChI
BJTDPLRIKDSWIS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ketobemidone impurity C EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alvaro J Santos-Neto et al.
Journal of chromatography. A, 1189(1-2), 514-522 (2008-03-22)
Direct analysis, with minimal sample pretreatment, of antidepressant drugs, fluoxetine, imipramine, desipramine, amitriptyline, and nortriptyline in biofluids was developed with a total run time of 8 min. The setup consists of two HPLC pumps, injection valve, capillary RAM-ADS-C18 pre-column and
U Bondesson et al.
Biomedical mass spectrometry, 10(4), 283-286 (1983-04-01)
An analytical procedure has been developed for the simultaneous determination of ketobemidone and its N-demethylated metabolite, norketobemidone. After isolation from plasma and re-extraction to acidic aqueous phase, the two aminophenols were extracted as ions pairs with tetrabutylammonium to dichloromethane, where
U Yasar et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 35(8), 785-796 (2005-11-10)
The role of the major drug-metabolizing cytochrome P450 (CYP) enzymes as well as P-glycoprotein (PGP) was investigated in the disposition of ketobemidone in vitro. Formation of norketobemidone from ketobemidone was studied and compared with the activities of 11 major CYP
The mu1 and mu2 opioid receptor binding of ketobemidone, norketobemidone and 3-dimethylamino-1,1-diphenylbutene.
K Kristensen et al.
Pharmacology & toxicology, 79(2), 103-104 (1996-08-01)