Merck
Y0000218
Ondansetron hydrochloride dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one hydrochloride, GR 38032F
Wybierz wielkość
220 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
220 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O · HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ondansetron
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
InChI
1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
Klucz InChI
VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR3A(3359)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ondansetron hydrochloride dihydrate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
5-HT3 serotonin receptor antagonist
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Paracetamol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0300000
Paracetamol
Kristi L Kinder et al.
Pediatric emergency care, 28(11), 1203-1205 (2012-11-02)
The objective of this study was to determine if overweight children are more likely than normal-weight children to require ondansetron when undergoing ketamine sedation in a pediatric emergency department. Patients between the ages of 2 and 18 years with an
Daniel Hervás et al.
Pediatric emergency care, 28(11), 1166-1168 (2012-11-02)
In this study, we determine the clinical impact of 1 dose of oral ondansetron for children with vomiting and evaluate the economic consequences of its use. The strategies compared were administering oral ondansetron in addition to oral rehydration therapy (group
Roger M Browning et al.
Regional anesthesia and pain medicine, 38(1), 39-43 (2012-10-30)
Cesarean delivery is commonly performed under regional anesthesia, which is often associated with maternal shivering. This can cause distress and interfere with monitoring. The study objective was to evaluate the antishivering efficacy of ondansetron, which reduces the incidence and severity
Hitendra S Mahajan et al.
Carbohydrate polymers, 91(2), 618-625 (2012-11-06)
The objective of present study was to enhance bioadhesive potential of xyloglucan by thiolation. Thiolation of xyloglucan was achieved with esterification with thioglycolic acid. Thiolated xyloglucan was characterized by NMR, DSC, and XRD analysis. Thiolated xyloglucan was determined to possess
João Maria Corrêa Filho et al.
Addictive behaviors, 38(4), 2044-2051 (2013-02-12)
Ondansetron has emerged as a promising medication for the treatment of alcohol dependence, mainly among early-onset alcoholics. This research primarily aimed to evaluate the efficacy and safety of ondansetron at a 16mg/day dosage to treat alcohol-dependent outpatients. A double-blind, placebo-controlled