Merck
PHR2224
Supelco
Ondansetron Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one
Wybierz wielkość
100 MG
1690,00 zł
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1690,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Beilstein:
153862
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1478618
rodzina API
ondansetron
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Klucz InChI
AGQJDIDJKSFVTC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3398 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)