Merck
Y0000119
Hydroxycarbamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydroxyurea, Hydroxycarbamide
Wybierz wielkość
360 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
360 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CONHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.05
Beilstein:
1741548
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydroxycarbamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Klucz InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Hydroksykarbamid EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase by forming a free radical nitroxide that binds a tyrosyl free radical in the active site of the enzyme. This blocks the synthesis of deoxynucleotides, which inhibits DNA synthesis and induces synchronization or cell death in S-phase.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nancy S Green et al.
Pediatric blood & cancer, 56(2), 177-181 (2010-09-11)
Fetal hemoglobin (HbF) levels are generally inversely proportional to severity of sickle cell disease (SCD) for given sickle phenotypes. Molecular regulation of HbF occurs through complex interactions cis and trans to the beta globin gene locus. Novel insights made through
Russell E Ware
Blood, 115(26), 5300-5311 (2010-03-13)
Hydroxyurea has many characteristics of an ideal drug for sickle cell anemia (SCA) and provides therapeutic benefit through multiple mechanisms of action. Over the past 25 years, substantial experience has accumulated regarding its safety and efficacy for patients with SCA.
John J Strouse et al.
Pediatric blood & cancer, 59(2), 365-371 (2012-04-21)
Hydroxyurea is the only approved medication in the United States for the treatment of sickle cell anemia (HbSS) and is widely used in children despite an indication limited to adults. We review the evidence of efficacy and safety in children
Pilvi Riihilä et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(2), 579-588 (2014-09-04)
The incidence of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is rising worldwide. We have examined the role of complement components in the progression of cSCC. Analysis of cSCC cell lines (n=8) and normal human epidermal keratinocytes (n=11) with whole transcriptome profiling
A Tefferi et al.
Leukemia, 28(12), 2300-2303 (2014-05-06)
The impact of calreticulin (CALR) mutations on long-term survival in essential thrombocythemia (ET) was examined in 299 patients whose diagnosis predated 2006. Mutational frequencies were 53% for Janus kinase 2 (JAK2), 32% for CALR and 3% for MPL; the remaining