Wybierz wielkość
556,00 zł
1500,00 zł
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Cc2[s]c(cc2)C#C[C@H](N(O)C(=O)N)C
InChI
1S/C16H15FN2O2S/c1-11(19(21)16(18)20)2-7-14-8-9-15(22-14)10-12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,8-9,11,21H,10H2,1H3,(H2,18,20)/t11-/m1/s1
InChI key
MMSNEKOTSJRTRI-LLVKDONJSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +40 to +50°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | SML1674 | SML2164 | SML2769 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research