Kluczowe dokumenty
Y0000116
Acamprosate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Amino-1-propanesulfonic acid, 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
acamprosate
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
293 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
Klucz InChI
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)