Merck
Y0000110
Adipic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hexanedioic acid
Wybierz wielkość
50 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Beilstein:
1209788
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 159.5 °C)
rodzina API
adipic acid
temp. samozapłonu
788 °F
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas adypinowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tino Polen et al.
Journal of biotechnology, 167(2), 75-84 (2012-07-25)
Adipic acid is the most important commercial aliphatic dicarboxylic acid in the chemical industry and is primarily used for the production of nylon-6,6 polyamide. The current adipic acid market volume is about 2.6 million tons/y and the average annual demand
Kuo Chu Hwang et al.
Science (New York, N.Y.), 346(6216), 1495-1498 (2014-12-20)
Nitric acid oxidation of cyclohexane accounts for ~95% of the worldwide adipic acid production and is also responsible for ~5 to 8% of the annual worldwide anthropogenic emission of the ozone-depleting greenhouse gas nitrous oxide (N2O). Here we report a
Joseph A Majdi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 587-597 (2014-12-20)
We developed a novel technique for accelerated drug screening and retinotoxin characterization using time-lapse optical coherence tomography (OCT) and a drug microapplication device. Using an ex vivo rabbit eyecup preparation, we studied retinotoxin effects in real-time by microperfusing small retinal
Mohamad F Aslam et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(8), 3671-3678 (2014-04-30)
The ferritin core is composed of fine nanoparticulate Fe(3+) oxohydroxide, and we have developed a synthetic mimetic, nanoparticulate Fe(3+) polyoxohydroxide (nanoFe(3+)). The aim of this study was to determine how dietary iron derived in this fashion is absorbed in the
Hong-Fei Wang et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 107(3), 835-843 (2015-01-09)
A white bacterial strain, designated EGI 650022(T), was isolated from the roots of Salsola affinis C. A. Mey, collected from Urumqi City, Xinjiang, north-western China. The strain was found to be aerobic, Gram-stain positive, oxidase-positive and catalase-positive. Cells were non-motile