Merck
Y0000035
Carisoprodol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
carisoprodol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Klucz InChI
OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Carisoprodol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew Di Rago et al.
Forensic science international, 243, 35-43 (2014-05-06)
The aim of this study was to develop an LC-MS/MS based screening technique that covers a broad range of acidic and neutral drugs and poisons by combining a small sample volume and efficient extraction technique with simple automated data processing.