Merck
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
Wybierz wielkość
W429540-SAMPLE-K
212,00 zł
100 G
865,00 zł
1 KG
5530,00 zł
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
W429540-SAMPLE-K
212,00 zł
100 G
865,00 zł
1 KG
5530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.37
Numer FEMA:
4295
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.340
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
geranium; leafy; fruity; floral; rose
ciąg SMILES
O(CCC(CCC=C(C)C)C)C(=O)\C(=C\C)\C
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
Klucz InChI
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)