Merck
W404411
Sigma-Aldrich
Geranyl tiglate
≥95%, FG
Synonim(y):
Geranyl 2-methylcrotonate
Wybierz wielkość
W404411-SAMPLE-K
189,00 zł
100 G
265,00 zł
1 KG
945,00 zł
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W404411-SAMPLE-K
189,00 zł
100 G
265,00 zł
1 KG
945,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.35
Numer FEMA:
4044
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.383
NACRES:
NA.21
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
bp
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
geranium; fruity; herbaceous; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
Klucz InChI
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Navigate halal certification, food & beverage compliance, and global standards (BPJPH, SMIIC, JAKIM) with our halal products.