Kluczowe dokumenty
VT000102
Enterococcus faecium WDCM 00010 Vitroids™
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
disc (hydrosoluble)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Enterococcus spp.
Opis ogólny
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)