Kluczowe dokumenty
T2500000
Trimipramine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Trimipramine maleate salt
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
trimipramine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Klucz InChI
YDGHCKHAXOUQOS-WLHGVMLRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)