Merck
S2000000
Sulfamerazine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(4-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
100 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.30
Beilstein:
249133
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfamerazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Klucz InChI
QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sulfamerazyna EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pól Macfhionnghaile et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(6), 1766-1778 (2014-04-24)
The effects of ball-milling and cryomilling on sulfamerazine forms I and II (SMZ FI, FII) were investigated using X-ray powder diffraction, infrared and near-infrared (NIR) spectroscopy. Cryomilling resulted in a complete amorphization of both polymorphs. Milling at room temperature gave
Zhe Meng et al.
Food chemistry, 174, 597-605 (2014-12-23)
A novel UPLC-MS/MS method for quantification and confirmation of eight fluoroquinolones, five sulphonamides (SAs) and four acetyled metabolites in milk is developed. Their main fragmentation pathways were presented. The limits of quantification were in the range of 0.01-0.29 μg kg(-1)
Hao Lou et al.
Pharmaceutical development and technology, 19(5), 548-555 (2013-06-15)
The purpose of this study is to evaluate the influence of sodium iodide, sodium chloride and sodium sulfate on the formation efficiency of sulfamerazine nanocrystals by wet ball milling. Sulfamerazine was milled using zirconium oxide beads in a solution containing
Joseph M Storey et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 38-47 (2014-10-14)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) screening method is described for the detection and identification of 26 veterinary drugs in fish and other aquaculture products. The analytes include: 13 sulfonamides, trimethoprim, 3 fluoroquinolones, 3 quinolones, 3 triphenylmethane dyes, 2 leuco
Qing Wang et al.
Analytica chimica acta, 854, 191-201 (2014-12-07)
A hydrophilic stationary phase (SP) was prepared through grafting N-methylene phosphonic acid chitosan on magnesia-zirconia particles (P-CTS-MgO-ZrO2) via Lewis acid-base interaction. The resulting material was characterized by thermogravimetric analysis, Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscope and nitrogen adsorption analysis.