S0695000
Sodium amidotrizoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sodium diatrizoate
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sodium amidotrizoate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].Ic1c(c(c(c(c1NC(=O)C)I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)