Merck
Y0001598
Dutasteride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(5α,17β)-N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide
Wybierz wielkość
150 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30F6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dutasteride
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(NC5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5C(F)(F)F)=O)([H])N1
InChI
1S/C27H30F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,10,12-13,15-17,19,21H,4,6-9,11H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1
Klucz InChI
JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dutasteride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Minoxidil British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP637
Minoxidil
Laurence Klotz et al.
Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada, 8(11-12), E789-E794 (2014-12-09)
We studied the effect of dutasteride on the length of the off-treatment period in prostate cancer patients on intermittent androgen deprivation (IAD) therapy. We conducted a randomized, placebo-controlled Phase II trial in men with localized prostate cancer and a rising
Elahe A Mostaghel et al.
PloS one, 9(10), e111545-e111545 (2014-10-31)
Factors influencing differential responses of prostate tumors to androgen receptor (AR) axis-directed therapeutics are poorly understood, and predictors of treatment efficacy are needed. We hypothesized that the efficacy of inhibiting DHT ligand synthesis would associate with intra-tumoral androgen ratios indicative
Gerald L Andriole et al.
Urology, 84(2), 393-399 (2014-06-12)
To explore explanations for the numerical imbalance of biopsy-detected Gleason 8-10 prostate cancers (PCa) diagnosed in years 3-4 in the dutasteride and placebo groups of the Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events (REDUCE) study. REDUCE was a 4-year, randomized
Adriana C Vidal et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 23(12), 2936-2942 (2014-09-30)
Studies suggest that obesity is associated with lower risk of prostate cancer but more aggressive cancers. As obesity lowers PSA levels, these observations may be influenced by detection bias. We examined the association between obesity and risk of low- and
Matthias Oelke et al.
World journal of urology, 32(5), 1141-1147 (2014-06-07)
To assess the impact of dutasteride compared with placebo on nocturia in men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia, using pooled data from dutasteride phase III studies. Nocturia was assessed using Question 7 of the International