RTC000079
Isopropanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Propanol solution, IPA, Isopropyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001728
traceable to USP 1570428
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 20 mL
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Isopropanol in lipid extraction for food analysis: Isopropanol was used in a microwave-assisted extraction coupled with UHPLC-Q-Orbitrap-MS for a lipidomic study of soft cheese. This highlights its application in extracting complex lipid profiles, crucial for food quality and nutritional research (Campaniello et al., 2024).
- Isopropanol in polymer research: Research on spray-coated MoO3 hole transport layers for inverted organic photovoltaics utilized isopropanol. This study illustrates isopropanol′s role as a solvent in the preparation of electronic and photonic materials, indicating its critical function in material science (Huang et al., 2024).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?