Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(Multiple bands ranging from 12 to 50 kDa)
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Źródło: Orzechy brazylijskie
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 1X PBS, pH 7,4. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Oczyszczony z kultury Pichia pastoris za pomocą wieloetapowej chromatografii. Czystość >95% przez SDS-PAGE
Uwagi:
(1) Globuliny 11S są syntetyzowane jako prekursory pojedynczych łańcuchów peptydowych, które są rozszczepiane potranslacyjnie.
(2) Rozpuszczalność Ber e 2 zależy od obecności ?1M NaCl
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 1X PBS, pH 7,4. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Oczyszczony z kultury Pichia pastoris za pomocą wieloetapowej chromatografii. Czystość >95% przez SDS-PAGE
Uwagi:
(1) Globuliny 11S są syntetyzowane jako prekursory pojedynczych łańcuchów peptydowych, które są rozszczepiane potranslacyjnie.
(2) Rozpuszczalność Ber e 2 zależy od obecności ?1M NaCl
Disclaimer
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?