Merck
QC1161
Supelco
Organophosphorus Pesticides 1 - WP
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 2 mL
producent / nazwa handlowa
RTC QCO-257-1
stężenie
100% in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Values of analytes vary from lot to lot.
Analit
Opis
    Azinphos-methyl (Guthion) 1 - 50 µg/L
    Carbophenothion 1 - 50 µg/L
    Chlorpyrifos 1 - 50 µg/L
    Diazinon 1 - 100 µg/L
    Dichlorovos (DDVP, Dichlorovos) 1 - 50 µg/L
    Dimethoate 1 - 50 µg/L
    Dioxathion 1 - 50 µg/L
    Disulfoton 1 - 50 µg/L
    EPN 1 - 50 µg/L
    Ethion 1 - 50 µg/L
    Ethoprop 1 - 50 µg/L
    Famphur 1 - 50 µg/L
    Fonophos 1 - 50 µg/L
    Malathion 1 - 50 µg/L
    Parathion-methyl
    Methamidophos
    Monocrotophos
    Parathion, ethyl 1 - 50 µg/L
    Phorate 1 - 50 µg/L
    Phosmet (Imidan) 1 - 50 µg/L
    Terbufos 1 - 50 µg/L
    Zobacz wszystko (21)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.