PHR3250
Thioguanine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
6-Thioguanine, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1660000
rodzina API
tioguanine, thioguanine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
≥300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)