Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6570,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mycophenolate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Mykofenolan mofetylu do wstrzykiwań
- Mykofenolan mofetylu do sporządzania zawiesiny doustnej
- Mykofenolan mofetylu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family mycophenolate | API family mycophenolate | API family mycophenolate | API family methyclothiazide |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek A związany z mykofenolanem mofetylu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Immune system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?