Merck
PHR3092
Supelco
Plastic Additive 6
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Wybierz wielkość
400 MG
722,00 zł
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 MG
722,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H69N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
784.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1544971
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 400 mg
mp
218-220 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(CN2C(=O)N(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=O)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C48H69N3O6/c1-43(2,3)31-19-28(20-32(37(31)52)44(4,5)6)25-49-40(55)50(26-29-21-33(45(7,8)9)38(53)34(22-29)46(10,11)12)42(57)51(41(49)56)27-30-23-35(47(13,14)15)39(54)36(24-30)48(16,17)18/h19-24,52-54H,25-27H2,1-18H3
Klucz InChI
VNQNXQYZMPJLQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)