Kluczowe dokumenty
PHR2770
Indomethacin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 50 mg
Synonim(y):
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Wybierz wielkość
2710,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2710,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1417113
rodzina API
indomethacin
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
mp
161-163 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)