Kluczowe dokumenty
PHR2711
Supelco
Flurbiprofen Sodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Flurbiprofen sodium salt
Wybierz wielkość
500 MG
805,00 zł
805,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
805,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12FNaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.24
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
805,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1285807
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
flurbiprofen
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].Fc1c(ccc(c1)C(C)C(=O)[O-])c2ccccc2.O.O
InChI
1S/C15H13FO2.Na.2H2O/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11;;;/h2-10H,1H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Klucz InChI
GNMBMOULKUXEQF-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)