Merck
PHR1499
Supelco
Flurbiprofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
Wybierz wielkość
500 MG
665,00 zł
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
665,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H3(F)CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. F0285200
traceable to USP 1285750
rodzina API
flurbiprofen
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
110-112 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Flurbiprofen jest nieselektywnym, niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który jest szeroko stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Jest on również skuteczny w przypadku zapalenia rogówki i spojówki, pooperacyjnego zapalenia oka, opryszczkowego zapalenia rogówki, keratektomii fotorefrakcyjnej laserem excimerowym i zapalenia dziąseł.[1]
Zastosowanie
Flurbiprofen może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych i próbkach biologicznych[2][3] różnymi technikami analitycznymi.[1][2][3][4]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Cyclooxygenase (COX) inhibitor; non-steroidal anti-inflammatory agent with antifungal activity. The S enantiomer inhibits prostaglandin synthesis and has both anti-inflammatory and analgesic activity, while the R enantiomer does not inhibit prostaglandin synthesis and displays only analgesic activity.
Fluibiprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor, which is an enzyme responsible for the conversion of arachidonic acid to prostaglandin G2 (PGG2) and PGG2 to prostaglandin H2 (PGH2) in the prostaglandin synthesis pathway. This decreases the prostaglandins which cause inflammation, pain, swelling and fever. Flurbiprofen inhibits the activity of both COX-1 and -2. The S enantiomer inhibits prostaglandin synthesis and has both anti-inflammatory and analgesic activity, while the R enantiomer does not inhibit prostaglandin synthesis and displays only analgesic activity.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3047 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The determination of non-steroidal antiinflammatory drugs in pharmaceuticals by capillary zone electrophoresis and micellar electrokinetic capillary chromatography.
Donato MG, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 12(1), 21-26 (1994)
Sample pretreatment and determination of non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in pharmaceutical formulations and biological samples (blood, plasma, erythrocytes) by HPLC-UV-MS and μ-HPLC.
Mohamed S, et al.
Current Medicinal Chemistry, 12(5), 573-588 (2005)
Determination of flurbiprofen in pharmaceutical formulations by UV spectrophotometry and liquid chromatography.
Sajeev C, et al.
Analytica Chimica Acta, 463(2), 207-217 (2002)
Simultaneous Determination of Ceftriaxone Sodium and Non Steroidal Anti?Inflammatory Drugs in Pharmaceutical Formulations and Human Serum by RP?HPLC.
Sultana N, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 57(6), 1278-1285 (2010)
Philippe Denis et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 1089-1096 (2015-01-22)
To evaluate the safety and efficacy of high-intensity focused ultrasound (HIFU) cyclocoagulation in reducing intraocular pressure (IOP) in patients with refractory glaucoma by using a novel miniaturized delivery device (EyeOP1). We conducted a 12-month open-label multicenter prospective study (EyeMUST1 Study).