Kluczowe dokumenty
PHR2667
Supelco
Cefdinir Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(6R,7R)-7-[2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, (6R-trans)-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
20 MG
2850,00 zł
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
2850,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N4O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1097589
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
cefdinir
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 20 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
[s]1c(nc(c1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C=C)N
InChI
1S/C14H14N4O4S2/c1-2-6-4-23-12-9(11(20)18(12)10(6)13(21)22)17-8(19)3-7-5-24-14(15)16-7/h2,5,9,12H,1,3-4H2,(H2,15,16)(H,17,19)(H,21,22)/t9-,12-/m1/s1
Klucz InChI
SGWIRMONYCAJIS-BXKDBHETSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)