Przejdź do
1097614
USP
Cefdinir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Cefdinir monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
300 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N5O5S2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.43
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cefdinir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C14H13N5O5S2.H2O/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6;/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23);1H2/b18-7-;/t8-,12-;/m1./s1
InChI key
QWUVJQSNISEEQI-KYIYMPJCSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Cefdinir USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Cefdinir Capsules
  • Cefdinir do sporządzania zawiesiny doustnej
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
109806210981731097975
USP
USP
1097614
Cefdinir
USP
USP
1098062
Cefprozil
USP
USP
1098173
Ceftizoxime
USP
USP
1097975
Cefotetan
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
cefdinir
API family
cefprozil
API family
ceftizoxime
API family
cefotetan
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)