PHR2606
Methyl Linoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Methyl linoleate, Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1430327
rodzina API
methyl linoleate
Postać
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 5x100 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
tw
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Klucz InChI
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.