Wybierz wielkość
1940,00 zł
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
1 mmHg ( 49.8 °C)
API family
parachlorophenol
manufacturer/tradename
USP
bp
220 °C (lit.)
mp
42-45 °C
density
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI key
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| vapor pressure 1 mmHg ( 49.8 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| API family parachlorophenol | API family cetirizine | API family levocetirizine | API family chlorzoxazone |
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Również do stosowania z monografią USP, np:
- Triclosan
- Chloroksylenol
Analysis Note
Other Notes
Comparable product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1496802-500MG | 04061833853085 |