Kluczowe dokumenty
PHR2441
Supelco
Diclofenac potassium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Diclofenac potassium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid potassium salt
Wybierz wielkość
500 MG
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Cl2KNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.24
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. D1039990
traceable to USP 1188709
rodzina API
diclofenac
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KXZOIWWTXOCYKR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)