Kluczowe dokumenty
PHR2325
Guaifenesin Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
1,1′-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)-2-propanol]
Wybierz wielkość
3090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3090,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
guaifenesin
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(COCC(COC1=C(OC)C=CC=C1)O)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C20H26O7/c1-23-17-7-3-5-9-19(17)26-13-15(21)11-25-12-16(22)14-27-20-10-6-4-8-18(20)24-2/h3-10,15-16,21-22H,11-14H2,1-2H3
Klucz InChI
AFKSAYSHFVIMCI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)