Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26O7
Masa cząsteczkowa:
378.42
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
API family
guaifenesin
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(COCC(COC1=C(OC)C=CC=C1)O)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C20H26O7/c1-23-17-7-3-5-9-19(17)26-13-15(21)11-25-12-16(22)14-27-20-10-6-4-8-18(20)24-2/h3-10,15-16,21-22H,11-14H2,1-2H3
InChI key
AFKSAYSHFVIMCI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?