Przejdź do
T4143
Triamterene
≥99%
Synonim(y):
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
709,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-904-3
MDL number:
Assay:
≥99%
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 1.2 mg/mL, DMSO: soluble 5.4 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Wellspring
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
InChI key
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Triamterene has been used to study its effects on urokinase receptor (uPAR) induction in podocytes under in vitro conditions2. Triamterene has also been identified as an activator compound from a LOPAC library screen using a fluorogenic α-glucosidase assay3.
Biochem/physiol Actions
Weak diuretic with potassium sparing properties; blocks Na+ reuptake in the kidneys.
Features and Benefits
This compound was developed by Wellspring. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
200 mg of triamterene is soluble in 4 ml of warm formic acid and yields a clear, yellow-green solution. Triamterene is also soluble in DMSO (5.4 mg/ml), and in 45% (w/v) aqueous 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (1.2 mg/ml). However, it is insoluble in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1722Y00008371680007
Triamterene European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000837
Triamterene
Triamterene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1680007
Triamterene
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 1.2 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: soluble 5.4 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1G(6340)
originator
Wellspring
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triamterene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)