PHR1548
Propyl Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Propyl acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1576402
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
25 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
propyl acetate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
1.7 %, 37 °F
8 %
opakowanie
ampule of 3x1.2 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
tw
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)