Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 665,00 zł |
Informacje o tej pozycji
665,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
110-112 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI key
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), APP(351), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
rat ... Ptgs1(24693)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| solubility methanol: 50 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flurbiprofen
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?