Kluczowe dokumenty
PHR1386
Supelco
Amylmetacresol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5-metylo-2-pentylofenol
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001244
rodzina API
amylmetacresol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Amylometakrezol jest fenolowym środkiem antyseptycznym.[1] Jest to miejscowy, objawowy środek przeciwbólowy w postaci pastylek do ssania na gardło, skuteczny w leczeniu ostrych objawów bólu gardła.[2]
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Amylometakrezol może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania amylometakrezolu w produktach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconej fazie (RP-HPLC).[1]
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3643 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Liquid Chromatographic Method for the Simultaneous Estimation of Dextromethorphan and Amylmetacresol.
Jayasree M G, et al.
International Journal of ChemTech Research, 11(01), 141-147 null
Effectiveness of amylmetacresol and 2, 4-dichlorobenzyl alcohol throat lozenges in patients with acute sore throat due to upper respiratory tract infection: a systematic review protocol.
Tan T W, et al.
JBI database of systematic reviews and implementation reports, 15(4), 862-872 (2017)