Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H42CaO24 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
790.68
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-668-2
Beilstein/REAXYS Number:
3834794
MDL number:
assay
≥98.0% (KT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +23.5±1°, c = 3% in H2O
impurities
2.5-6.5% water
color
colorless
mp
190 °C ((374 °F ))
SMILES string
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.2H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;;/m11.../s1
InChI key
FALNADDKNDADFQ-WNSOHMSISA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?