Merck
PHR1216
Supelco
Dibutyl sebacate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
Wybierz wielkość
3 X 1.2 ML
413,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 X 1.2 ML
413,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-(CH2)4CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
Beilstein:
1798308
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1187091
rodzina API
dibutyl sebacate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Sebacynian dibutylu jest powszechnie stosowanym plastyfikatorem, który może być syntetyzowany w reakcji alkoholu butylowego i chlorku sebacylu lub przez destylację kwasu sebacynowego z alkoholem butylowym w obecności stężonego kwasu solnego w roztworze benzenu.[1]
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9029 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
366.8 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
186 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock AG et al.
Encyclopedia of Food & Color Additives, 1 (1997)
Sogol Kangarlou et al.
International journal of pharmaceutics, 356(1-2), 153-166 (2008-03-22)
This research was conducted to investigate the physico-mechanical characteristics of the EC-based coating membranes plasticized with two informal ingredients of vitamin resources, cholecalciferol and alpha-tocopherol, with respect to the commercial plasticizer DBS. Proceeding the experiment, free thin polymer sheetings of
D Serp et al.
Biotechnology and bioengineering, 82(1), 103-110 (2003-02-06)
The bioconversion of L-phenylalanine to 2-phenylethanol by Saccharomyces cerevisiae in fed-batch experiments has shown that concentrations of 2-phenylethanol of >2.9 g/L have a negative impact on the oxidative capacity of the yeast. Without tight control on ethanol production, and hence
E Oh et al.
International journal of pharmaceutics, 188(2), 203-219 (1999-10-16)
The surface free energy parameters of ethylcellulose (EC) films were determined using the Lifshitz-van der Waals/acid-base approach and the influence of plasticizers on their surface energetics was assessed. Films were prepared by dip-coating glass slides in organic solvents containing EC
A Wyss et al.
Biotechnology and bioengineering, 91(2), 227-236 (2005-05-26)
The activity of penicillin acylase has been studied in aqueous and organic solvents, as free enzyme as well as immobilized within the membrane of liquid-core capsules. The activity of the enzyme is inhibited by the accumulation of the products of